Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methanesulphonic acid Isobutyl ester

I1062-1G I1062-5G
TCIAI1062-1GEA 33 EUR
TCIAI1062-1G TCIAI1062-5G
Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl methanesulphonate
Formula: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,21 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Número MDL: MFCD07363982
Núm. CAS: 16156-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&vid=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR