Isoindolin-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I1064-1G I1064-5G
TCIAI1064-1GEA 41 EUR
TCIAI1064-1G TCIAI1064-5G
Isoindolin-1-one ≥98.0% (por GC)
Isoindolin-1-one
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 337°C
Número MDL: MFCD03085939
Núm. CAS: 480-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47f367b844cae979b887e0281e94abb474b4a18&vid=c47f367b844cae979b887e0281e94abb474b4a18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C