Inulin
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Dahlin, Alantin, Inulin (by Enzymatic synthesis)
I1067-25G
I1067-500G
TCIAI1067-25GEA
18
EUR
TCIAI1067-25G
TCIAI1067-500G
Inulin
Inulin
Número MDL:
MFCD00131407 Núm. CAS: 9005-80-5 EINECS: 232-684-3 Índice Merck: 14,05004 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Drying loss | max. 10.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.5 % |
Dextrin and Starch | to pass test |