3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
I1068-10MG I1068-50MG
TCIAI1068-10MGEA 70 EUR
TCIAI1068-10MG TCIAI1068-50MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone ≥97.0% (by HPLC)
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Formula: C₁₆H₁₂O₇
Número MDL: MFCD00017310
Núm. CAS: 480-19-3
EINECS: 207-545-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.70 to 63.80 %