Isosteviol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(4alpha,8beta,13beta)-13-Methyl-16-oxo-17-norkauran-18-oic acid, (4R,4aS,6aR,9S,11aR,11bS)-4,9,11b-Trimethyl-8-oxotetradecahydro-6a,9-methanocyclohepta[a]naphthalene-4-carboxylic acid
I1069-100MG
I1069-500MG
TCIAI1069-100MGEA
86
EUR
TCIAI1069-100MG
TCIAI1069-500MG
Isosteviol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isosteviol
Formula:
C₂₀H₃₀O₃ MW: 318,46 g/mol |
Número MDL:
MFCD28411514 Núm. CAS: 27975-19-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 228.0 to 232.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -78.0 to -82.0 deg (C=1, EtOH) |