Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acrylic acid Isononyl ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I1071-100ML
I1071-500ML
TCIAI1071-100MLEA
44
EUR
TCIAI1071-100ML
TCIAI1071-500ML
Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizado
Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers)
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol |
Núm. CAS:
51952-49-9 EINECS: 257-544-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Average alkylchain length | 8.5 to 9.4 |