2-Metilpropeno ∼6% in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I1082-100ML I1082-500ML
TCIAI1082-100MLEA 25 EUR
TCIAI1082-100ML TCIAI1082-500ML
2-Metilpropeno ∼6% in toluene
2-Metilpropeno
Formula: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008898
Núm. CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 6.0 to 7.0 w/w%