2-Metilpropeno ∼9% in hexane
Proveedor: TCI
Peligro
I1083-100ML I1083-500ML
TCIAI1083-100MLEA 25 EUR
TCIAI1083-100ML TCIAI1083-500ML
2-Metilpropeno ∼9% in hexane
2-Metilpropeno
Formula: C₄H₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008898
Núm. CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 9.0 to 11.0 w/w%