1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I1084-1G I1084-5G
TCIAI1084-1GEA 105 EUR
TCIAI1084-1G TCIAI1084-5G
1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Isopropoxy-2-propanol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD06252288
Núm. CAS: 3944-36-3
EINECS: 223-533-2
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %