Isoorientin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Homoorientin, Luteolin 6-C-beta-D-Glucoside
I1087-10MG I1087-50MG
TCIAI1087-10MGEA 201 EUR
TCIAI1087-10MG TCIAI1087-50MG
Isoorientin ≥98.0% (by HPLC)
Isoorientin
Formula: C₂₁H₂₀O₁₁
MW: 448,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017433
Núm. CAS: 4261-42-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 53.40 to 57.40 %
Water max. 5.0 %