(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I1089-250MG
I1089-1G
TCIAI1089-250MGEA
65
EUR
TCIAI1089-250MG
TCIAI1089-1G
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (por GC)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline)
Formula:
C₁₅H₂₆N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD28038687 Núm. CAS: 150529-94-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |