Siramesine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1'-(4-(1-(4-Fluorophenyl)-1H-indol-3-yl)butyl)-3H-spiro[isobenzofuran-1,4'-piperidine] hydrochloride, 1'-[4-[1-(4-Fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]butyl]-3H-spiro[isobenzofuran-1,4'-piperidine] hydrochloride
I1090-25MG
I1090-5MG
TCIAI1090-25MGEA
158
EUR
TCIAI1090-25MG
TCIAI1090-5MG
Siramesine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Siramesine hydrochloride
Formula:
C₃₀H₃₁FN₂O·HCl Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD28144522 Núm. CAS: 224177-60-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 223.0 to 227.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | gt. 5.20 to 5.80 % |