Isopentylamine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopentylammonium bromide, 3-Methylbutan-1-amine hydrobromide
I1094-1G I1094-5G
TCIAI1094-1GEA 28 EUR
TCIAI1094-1G TCIAI1094-5G
Isopentylamine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isopentylamine hydrobromide
Formula: C₅H₁₃N·HBr
Número MDL: MFCD33021450
Núm. CAS: 2733412-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %