Isopentylamine hydroiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methylbutan-1-amine Hydroiodide, Isopentylammonium iodide
I1095-1G I1095-5G
TCIAI1095-1GEA 26 EUR
TCIAI1095-1G TCIAI1095-5G
Isopentylamine hydroiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isopentylamine hydroiodide
Formula: C₅H₁₃N·HI
Número MDL: MFCD33021473
Núm. CAS: 2733412-76-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %