IWP-2 ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
I1097-10MG
I1097-50MG
TCIAI1097-10MGEA
119
EUR
TCIAI1097-10MG
TCIAI1097-50MG
IWP-2 ≥96.0% (by HPLC)
IWP-2
Formula:
C₂₂H₁₈N₄O₂S₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12912418 Núm. CAS: 686770-61-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.40 to 12.60 % |