6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
I1098-1G
I1098-200MG
TCIAI1098-1GEA
120
EUR
TCIAI1098-1G
TCIAI1098-200MG
6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline
Formula:
C₁₄H₉N₃ |
Número MDL:
MFCD00068754 Núm. CAS: 243-59-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |