Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Isopropoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(6-Isopropoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Isopropoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
I1099-1G
I1099-200MG
TCIAI1099-1GEA
83
EUR
TCIAI1099-1G
TCIAI1099-200MG
Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₄H₂₂BNO₃ |
Número MDL:
MFCD07368871 Núm. CAS: 871839-91-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |