Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid Isodecyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I1104-25G I1104-100G
TCIAI1104-25GEA 30 EUR
TCIAI1104-25G TCIAI1104-100G
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizado
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers)
Formula: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212.33 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 116°C
Número MDL: MFCD00080455
Núm. CAS: 1330-61-6
EINECS: 215-542-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) many component mixture