2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isobutyrohydrazide, Isobutyric acid Hydrazide
I1105-5G
I1105-25G
TCIAI1105-5GEA
131
EUR
TCIAI1105-5G
TCIAI1105-25G
2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (por GC)
2-Methylpropanohydrazide
Formula:
C₄H₁₀N₂O MW: 102.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00025122 Núm. CAS: 3619-17-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Bromination Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |