(3-Iodopropil)trimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 425 EUR
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropil)trimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
(3-Iodopropil)trimetoxisilano
Formula: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 290,17 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00054838
Núm. CAS: 14867-28-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %