ID-8 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I1108-10MG I1108-50MG
TCIAI1108-10MGEA 113 EUR
TCIAI1108-10MG TCIAI1108-50MG
ID-8 ≥98.0% (por GC)
ID-8
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Pto. de fusión: 266°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00593367
Núm. CAS: 147591-46-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %