N-(Isobutoxymethyl)acrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: IBMA
I1124-100ML I1124-25ML
TCIAI1124-100MLEA 51 EUR
TCIAI1124-100ML TCIAI1124-25ML
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD00043107
Núm. CAS: 16669-59-3
EINECS: 240-715-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %