Bromuro de tetrakis(decil)amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
I1129-25G
I1129-5G
TCIAI1129-25GEA
220
EUR
TCIAI1129-25G
TCIAI1129-5G
Bromuro de tetrakis(decil)amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Bromuro de tetrakis(decil)amonio
Formula:
C₄₀H₈₄BrN MW: 659.0057 g/mol |
Número MDL:
MFCD00043166 Núm. CAS: 14937-42-9 EINECS: 239-013-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (230nm) | max. 0.050 |
Absorbance (254nm) | max. 0.040 |