Julolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
J0007-25G J0007-5G
TCIAJ0007-25GEA 365 EUR
TCIAJ0007-25G TCIAJ0007-5G
Julolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Julolidine
Formula: C₁₂H₁₅N
Pto. Ebullición: 280°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006917
Núm. CAS: 479-59-4
EINECS: 207-535-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C