3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
K0003-25G K0003-5G
TCIAK0003-25GEA 57 EUR
TCIAK0003-25G TCIAK0003-5G
3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine
Formula: C₇H₅N₃O
Número MDL: MFCD00052387
Núm. CAS: 90-16-4
EINECS: 201-971-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency