Kinetin ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
K0009-1G
K0009-5G
TCIAK0009-1GEA
23
EUR
TCIAK0009-1G
TCIAK0009-5G
Kinetin ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Kinetin
Formula:
C₁₀H₉N₅O |
Número MDL:
MFCD00075757 Núm. CAS: 525-79-1 EINECS: 208-382-2 Índice Merck: 14,05311 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |