Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
K0013-25ML
K0013-5ML
TCIAK0013-25MLEA
363
EUR
TCIAK0013-25ML
TCIAK0013-5ML
Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-2-oxoglutarate
Formula:
C₇H₁₀O₅ Pto. Ebullición: 117°C |
Número MDL:
MFCD00048052 Núm. CAS: 13192-04-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |