5-Oxohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
K0014-25G K0014-5G
TCIAK0014-25GEA 484 EUR
TCIAK0014-25G TCIAK0014-5G
5-Oxohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Oxohexanoic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00004412
Núm. CAS: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %