Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Methyl-2-oxovaleric Acid Calcium Salt
K0022-25G
K0022-5G
TCIAK0022-25GEA
304
EUR
TCIAK0022-25G
TCIAK0022-5G
Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate 98,0 Titrimetric
Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 298.35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002583 Núm. CAS: 66872-75-1 EINECS: 266-505-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 11.0 % |