1-Kestose ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
K0032-1G K0032-5G
TCIAK0032-1GEA 171 EUR
TCIAK0032-1G TCIAK0032-5G
1-Kestose ≥99.0% (by HPLC)
1-Kestose
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆
MW: 504,44 g/mol
Número MDL: MFCD00142647
Núm. CAS: 470-69-9
EINECS: 207-429-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fcebfa30ac9e55c4a5915b9c66f1db72afd7c60&vid=8fcebfa30ac9e55c4a5915b9c66f1db72afd7c60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +32.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency