Khellin ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
K0039-25G K0039-5G K0039-1G
TCIAK0039-25GEA 386 EUR
TCIAK0039-25G TCIAK0039-5G TCIAK0039-1G
Khellin ≥95.0% (por GC)
Khellin
Formula: C₁₄H₁₂O₅
Número MDL: MFCD00005007
Núm. CAS: 82-02-0
EINECS: 201-392-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05309
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency