Ketoconazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (+/-)-cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine
K0045-1G K0045-5G
TCIAK0045-1GEA 34 EUR
TCIAK0045-1G TCIAK0045-5G
Ketoconazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ketoconazole
Formula: C₂₆H₂₈Cl₂N₄O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058579
Núm. CAS: 65277-42-1
EINECS: 265-667-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05302
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C