Ketotifen fumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
K0048-1G K0048-5G
TCIAK0048-1GEA 89 EUR
TCIAK0048-1G TCIAK0048-5G
Ketotifen fumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ketotifen fumarate
Formula: C₁₉H₁₉NOS
MW: 425,50 g/mol
Pto. de fusión: 192°C
Número MDL: MFCD00079394
Núm. CAS: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0
Índice Merck: 14,05307
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %