Ketanserin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 3-(2-(4-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-1-yl)ethyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione
K0051-200MG
K0051-1G
TCIAK0051-200MGEA
36
EUR
TCIAK0051-200MG
TCIAK0051-1G
Ketanserin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ketanserin
Formula:
C₂₂H₂₂FN₃O₃ MW: 395.43 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00083392 Núm. CAS: 74050-98-9 EINECS: 277-680-2 Índice Merck: 14,05296 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 231.0 to 235.0 deg-C |