Kenpaullone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
K0052-10MG K0052-50MG
TCIAK0052-10MGEA 100 EUR
TCIAK0052-10MG TCIAK0052-50MG
Kenpaullone ≥97.0% (by HPLC)
Kenpaullone
Formula: C₁₆H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683595
Núm. CAS: 142273-20-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 9.00 %