Ketorolac tromethamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ketorolac tris salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, Ketorolac tromethamine salt
K0053-1G
K0053-5G
TCIAK0053-1GEA
45
EUR
TCIAK0053-1G
TCIAK0053-5G
Ketorolac tromethamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ketorolac tromethamine
Formula:
C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃ MW: 376,4037 g/mol |
Número MDL:
MFCD00887595 Núm. CAS: 74103-07-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,05306 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |