Kaempferide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
K0057-10MG K0057-50MG
TCIAK0057-10MGEA 61 EUR
TCIAK0057-10MG TCIAK0057-50MG
Kaempferide ≥96.0% (por GC)
Kaempferide
Formula: C₁₆H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016771
Núm. CAS: 491-54-3
EINECS: 207-738-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8f73adf6b9c79c63c0583a5bfb4c6282afc9c1&vid=6f8f73adf6b9c79c63c0583a5bfb4c6282afc9c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C