SKLB1002 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-[(6,7-Dimethoxyquinazolin-4-yl)thio]-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 2-((6,7-Dimethoxyquinazolin-4-yl)thio)-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 6,7-Dimethoxy-4-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]quinazoline
K0060-25MG K0060-100MG
TCIAK0060-25MGEA 141 EUR
TCIAK0060-25MG TCIAK0060-100MG
SKLB1002 ≥98.0% (by HPLC)
SKLB1002
Formula: C₁₃H₁₂N₄O₂S₂
MW: 320,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD27938707
Núm. CAS: 1225451-84-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C