K02288 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
K0065-10MG
K0065-50MG
TCIAK0065-10MGEA
103
EUR
TCIAK0065-10MG
TCIAK0065-50MG
K02288 ≥98.0% (by HPLC)
K02288
Formula:
C₂₀H₂₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD26936347 Núm. CAS: 1431985-92-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 7.50 to 8.50 % |