Amyl laurate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
L0012-25ML L0012-500ML
TCIAL0012-25MLEA 75 EUR
TCIAL0012-25ML TCIAL0012-500ML
Amyl laurate ≥97.0% (por GC)
Amyl laurate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Número MDL: MFCD00059218
Núm. CAS: 5350-03-8
EINECS: 226-319-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %