Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Linoleic Acid Sodium Salt
L0056-25G L0056-5G
TCIAL0056-25GEA 334 EUR
TCIAL0056-25G TCIAL0056-5G
Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium linoleate
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. de fusión: 192°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063202
Núm. CAS: 822-17-3
EINECS: 212-491-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&vid=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %