2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
L0069-25G
L0069-5G
TCIAL0069-25GEA
162
EUR
TCIAL0069-25G
TCIAL0069-5G
2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
2,6-Lutidine-N-oxide
Formula:
C₇H₉NO Pto. Ebullición: 145°C |
Número MDL:
MFCD00039715 Núm. CAS: 1073-23-0 EINECS: 214-025-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |