Lacmoid
Proveedor: TCI
L0079-5G L0079-1G
TCIAL0079-5GEA 38 EUR
TCIAL0079-5G TCIAL0079-1G
Lacmoid
Lacmoid
Número MDL: MFCD00152579
Núm. CAS: 42249-61-6
EINECS: 255-736-7
Índice Merck: 14,05332
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 591.0 to 595.0nm (pH 7.0 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 100 (pH 7.0 buffer sol., 591.0 to 595.0 nm)
Transition interval (pH) (red)4.4 to 6.2 (lavender)