Isobutyl laurate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Lauric Acid Isobutyl Ester
L0084-25ML L0084-500ML
TCIAL0084-25MLEA 19 EUR
TCIAL0084-25ML TCIAL0084-500ML
Isobutyl laurate ≥96.0% (por GC)
Isobutyl laurate
Formula: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Pto. de inflamación: 150°C
Número MDL: MFCD00048424
Núm. CAS: 37811-72-6
EINECS: 253-675-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %