Sodium ligninsulphonate
Proveedor: TCI
L0098-500G L0098-25G
TCIAL0098-500GEA 60 EUR
TCIAL0098-500G TCIAL0098-25G
Sodium ligninsulphonate
Sodium ligninsulphonate
Número MDL: MFCD00135572
Núm. CAS: 8061-51-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Methoxyl Group 5.0 to 7.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %