4-Nitrophenyl laurate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Lauric Acid 4-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenyl Laurate, 4-Nitrophenyl dodecanoate
L0100-1G L0100-5G
TCIAL0100-1GEA 25 EUR
TCIAL0100-1G TCIAL0100-5G
4-Nitrophenyl laurate ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophenyl laurate
Formula: C₁₈H₂₇NO₄
MW: 321,42 g/mol
Número MDL: MFCD00047730
Núm. CAS: 1956-11-2
EINECS: 217-796-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency