Methyl lignocerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
L0112-1G L0112-5G
TCIAL0112-1GEA 63 EUR
TCIAL0112-1G TCIAL0112-5G
Methyl lignocerate ≥98.0% (por GC)
Methyl lignocerate
Formula: C₂₅H₅₀O₂
Pto. Ebullición: 232°C
Número MDL: MFCD00009351
Núm. CAS: 2442-49-1
EINECS: 219-475-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency