(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
L0115-25G
L0115-250G
TCIAL0115-25GEA
50
EUR
TCIAL0115-25G
TCIAL0115-250G
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula:
C₆H₈O₄ MW: 144.13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00070594 Núm. CAS: 4511-42-6 EINECS: 224-832-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 99.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -280 to -300 deg (C=1, Toluene) |
Solubility in Methanol | almost transparency |