2-Naphthyl laurate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Lauric Acid 2-Naphthyl Ester
L0122-25G L0122-5G
TCIAL0122-25GEA 150 EUR
TCIAL0122-25G TCIAL0122-5G
2-Naphthyl laurate ≥98.0% (por GC)
2-Naphthyl laurate
Formula: C₂₂H₃₀O₂
Número MDL: MFCD00021608
Núm. CAS: 6343-73-3
EINECS: 228-741-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity