Isopropyl linoleate >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Linoleic Acid Isopropyl Ester
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 16 EUR
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0% (por GC)
Isopropyl linoleate
Formula: C₂₁H₃₈O₂
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de inflamación: 191°C
Número MDL: MFCD00053809
Núm. CAS: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %